Få mere at vide
GSK2239633A, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK2239633A is a CC-chemokine receptor 4 (CCR4) antagonist, which inhibits the binding of [125I]-TARC to human CCR4 with a pIC50 of 7.96 ± 0.11.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK2239633A |
| CAS | 1240516-71-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H25ClN4O5S2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 250 mg/mL (455.32 mM) |
| SMIL | CC(C)(O)C(NCC1=CC=CC(CN2N=C(NS(=O)(C3=CC=C(Cl)S3)=O)C4=C2C=CC=C4OC)=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 549.06 |
| Formel vægt | 549.06 |
| Vis mere |