Få mere at vide
GSK2193874, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK2193874 is an orally active, potent, and selective TRPV4 antagonist with IC50s of 2 nM and 40 nM for rTRPV4 and hTRPV4.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK2193874 |
| CAS | 1336960-13-4 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C37H38BrF3N4O |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (144.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=C(CN2CCC(N3CCCCC3)CC2)C(C4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4)=NC5=CC(Br)=CC=C15)NC6(C7=CC=CC=C7)CC6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 691.62 |
| Formel vægt | 691.62 |
| Vis mere |