Få mere at vide
GSK2110183 analog 1 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477016
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16477016 100 mg
16476938 10 mg
16452997 50 mg
16439487 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16477016 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15966A
MedChemExpress GSK2110183 analog 1 hydrochloride is the structural analogue of GSK2110183.
GSK2110183 analog 1 hydrochloride is the structural analogue of GSK2110183.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK2110183 analog 1 hydrochloride
CAS 2070009-64-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H17Cl3F2N4OS
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (207.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (51.89 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC(C2=C(Cl)C=NN2C)=C(Cl)S1)N[C@@H](CC3=CC=C(F)C(F)=C3)CN.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 481.77
Formel vægt 481.77
Procent renhed 99.1%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease