Få mere at vide
GSK2033, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496937
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496937 5 mg
16492996 25 mg
16484218 10 mg
16480557 50 mg
16465166 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16496937 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY108688
MedChemExpress GSK2033 is a LXR antagonist with pIC50s of 7 and 7.4 for LXRα or LXRβ, respectively.
GSK2033 is a LXR antagonist with pIC50s of 7 and 7.4 for LXRα or LXRβ, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK2033
CAS 1221277-90-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H28F3NO5S2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 30 mg/mL (50.70 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=S(C1=C(C)C=C(C)C=C1C)(N(CC2=CC=C(C3=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C3)C=C2)CC4=CC=C(C(F)(F)F)O4)=O
Molekylvægt (g/mol) 591.66
Formel vægt 591.66
Procent renhed 99.37%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism