Få mere at vide
GSK1379725A, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK1379725A is a selective BPTF ligand with a Kd of 2.8 uM, showing no binding activity for Brd4.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK1379725A |
| CAS | 1802251-00-8 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H23FN6O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (221.99 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(OC)C1=CC=CC(NC(NC2CN(C3=NC(NC4=CC=C(F)C=C4)=NC=C3)CC2)=O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 450.47 |
| Formel vægt | 450.47 |
| Vis mere |