Få mere at vide
GSK1059865, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474636
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16474636 100 mg -
16472756 25 mg -
16453408 10 mg -
16439936 50 mg 50mg
16426137 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16474636 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101534
MedChemExpress GSK1059865 is a potent orexin 1 receptor antagonist.
GSK1059865 is a potent orexin 1 receptor antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK1059865
CAS 1191044-58-2
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H23BrFN3O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 200 mg/mL (458.38 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N1[C@H](CNC2=NC=C(Br)C=C2)CC[C@H](C)C1)C3=CC=CC(F)=C3OC
Molekylvægt (g/mol) 436.32
Formel vægt 436.32
Procent renhed 98.92%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation