Få mere at vide
GSK1016790A, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK1016790A is a potent and selective transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4) channel agonist. GSK1016790A can elicit Ca2+ influx and elevate intracellular Ca2+ in HEK cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK1016790A |
| CAS | 942206-85-1 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H32Cl2N4O6S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (50.33 mM) |
| SMIL | O=C(C1=CC2=CC=CC=C2S1)N[C@H](C(N3CCN(C([C@@H](NS(=O)(C4=CC=C(Cl)C=C4Cl)=O)CO)=O)CC3)=O)CC(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 655.61 |
| Formel vægt | 655.61 |
| Vis mere |