Få mere at vide
GSK-7975A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471437
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16471437 50 mg -
16453316 25 mg -
16425228 10 mg -
16417947 5 mg -
16415906 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16471437 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12507
MedChemExpress GSK-7975A is a potent and orally available CRAC channel inhibitor.
GSK-7975A is a potent and orally available CRAC channel inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK-7975A
CAS 1253186-56-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H12F5N3O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 90 mg/mL (226.53 mM)
SMIL O=C(NC1=NN(CC2=CC=C(O)C=C2C(F)(F)F)C=C1)C3=C(F)C=CC=C3F
Molekylvægt (g/mol) 397.3
Formel vægt 397.3
Procent renhed 98.24%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation