Få mere at vide
GSK-5959, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK-5959 is a potent, selective and cell permeable BRPF1 bromodomain inhibitor with an IC50 of ∼ 80 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK-5959 |
| CAS | 901245-65-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H26N4O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 13 mg/mL (32.96 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=C(NC1=C(N2CCCCC2)C=C(N3C)C(N(C)C3=O)=C1)C4=CC=CC=C4OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.47 |
| Formel vægt | 394.47 |
| Vis mere |