Få mere at vide
GSK-5498A, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK-5498A is a selective small molecule blocker of CARC (IC50, 1 μM)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK-5498A |
| CAS | 1253186-49-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H11F6N3O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (250.44 mM) |
| SMIL | O=C(NC1=NN(CC2=C(F)C=CC=C2C(F)(F)F)C=C1)C3=C(F)C=CC=C3F |
| Molekylvægt (g/mol) | 399.29 |
| Formel vægt | 399.29 |
| Vis mere |