Få mere at vide
GSK 525768A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486076
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16486076 100 mg
16475498 10 mg
16431677 50 mg
16418217 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16486076 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13032A
MedChemExpress GSK 525768A is the inactive enantiomer of GSK525762A. GSK 525768A has no activity towards BET.
GSK 525768A is the inactive enantiomer of GSK525762A. GSK 525768A has no activity towards BET.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK 525768A
CAS 1260530-25-3
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H22ClN5O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (235.90 mM)
SMIL O=C(NCC)C[C@@H]1C2=NN=C(C)N2C3=CC=C(OC)C=C3C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N1
Molekylvægt (g/mol) 423.9
Formel vægt 423.9
Procent renhed 96.53%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death