Få mere at vide
GSK-4716, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477816
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16477816 100 mg
16448048 10 mg
16423967 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16477816 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY33353
MedChemExpress GSK-4716 is a selective ERRβ/γ agonist.
GSK-4716 is a selective ERRβ/γ agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK-4716
CAS 101574-65-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H18N2O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (354.18 mM)
SMIL O=C(N/N=C/C1=CC=C(C(C)C)C=C1)C2=CC=C(O)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 282.34
Formel vægt 282.34
Procent renhed 98.83%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death