Få mere at vide
GSK 3 Inhibitor IX, MedChemExpress
Beskrivelse
GSK 3 Inhibitor IX (6-Bromoindirubin-3'-oxime
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GSK 3 Inhibitor IX |
| CAS | 667463-62-9 |
| Farve | Reddish Brown |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H10BrN3O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6-Bromoindirubin-3'-oxime BIO MLS 2052 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 23 mg/mL (64.58 mM) |
| SMIL | O/N=C(C1=CC=CC=C1N2)/C2=C3C(NC4=C/3C=CC(Br)=C4)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.17 |
| Vis mere |