Få mere at vide
GSK-3 inhibitor 1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16446376
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16446376 100 mg
16425948 10 mg
16422097 50 mg
16418577 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16446376 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13973A
MedChemExpress GSK-3 inhibitor 1 is an inhibitor of GSK-3.
GSK-3 inhibitor 1 is an inhibitor of GSK-3.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GSK-3 inhibitor 1
CAS 603272-51-1
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H17ClFN5O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (28.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL FC1=CC(CNCC2)=C(N2C=C3C4=C(C5=CN=C6N5C=CC=C6)C(NC4=O)=O)C3=C1.Cl
Molekylvægt (g/mol) 437.85
Formel vægt 437.85
Procent renhed 98.01%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism