Få mere at vide
Greiner Bio-One Serumprop aktivatorrør
Til rutinemæssig klinisk kemi, immunhæmatologi, serologi eller immunologisk test
69.27 DKK
Tekniske data
Tilsætningsstof | Mikroskopiske silicapartikler |
---|---|
Materiale | Plast |
Lukketype | Ikke-rillet trækhætte |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukningsfarve | Længde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukningsfarve | Længde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
15412540
|
Greiner Bio-One
454204 |
4 mL | Rød med sort ring | 75 mm |
69.27 DKK
Pakke med 50 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||
Beskrivelse
Til rutinemæssig klinisk kemi, immunhæmatologi, serologi eller immunologisk test
- Belagt med mikroniserede silicapartikler, som aktiverer koagulering, når rørene vendes forsigtigt
- Klar som glas med samme eller bedre ydeevne
- Støbt til at være praktisk talt uknuselig, hvilket giver et bedre sikkerhedsniveau end glas
- Rør har en holdbarhed på 18 måneder fra fremstillingsdatoen
- Pædiatriske rør kommer med hvide ringe til hurtig identifikation
- Safety Twist Caps kan fjernes og udskiftes flere gange
- Skruehætter kan fjernes og udskiftes så ofte som nødvendigt
Tekniske data
Mikroskopiske silicapartikler | |
Plast | |
Ikke-rillet trækhætte |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Greiner Bio-One Serumprop aktivatorrør