Få mere at vide
Greiner Bio-One VACUETTE™ CAT-serum blodpropaktiverende blodindsamlingsrør
Artikelnummer. 15412540
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 ml
4 ml
9 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15412540 4 ml
13028682 2 ml
12532936 9 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15412540 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 454204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.73 DKK
    57.95 DKK / Pakke med 50
    Spare 14.78 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
VACUETTE™ CAT Serum Clot Activator-rør, der bruges til bestemmelse i serum, er belagt med mikroniserede silicapartikler, der aktiverer koagulation, når rørene forsigtigt vendes.
  • VACUETTE™ Blodindsamlingsrør evakueres for nem og sikker prøvetagning. Mængden af vakuum i hvert rør svarer til rørets’blodvolumenspecifikation og hjælper med at sikre det korrekte blod-til-additiv-forhold.
  • Blodopsamlingsrør er sprøjtestøbt af polyethylenterefthalat (PET) plast VACUETTE™ og er meget gennemsigtige og praktisk talt ubrydelige.
  • VACUETTE™ Serumrør indeholder en blodpropaktiverende additiv – mikroniseret silica-partikler – , som spraytørres på den indvendige rørvæg for jævn fordeling og optimal blanding af blod/additiv.
  • Optimale fyldmærker på hver tubeetiket angiver det korrekte udtagningsvolumen for korrekte blod-til-tilsætnings-forhold (inden for ±10 % af det angivne nominelle volumen i henhold til ISO CLSI).
  • Med røde VACUETTE™ SIKKERHEDSKAPSLER, designet til at minimere sprøjtning af aerosoler under afkappning og farvekodet for at lette genkendelsen af røret ved første øjekast.
  • Sterilt og latexfrit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Produkttype Blodindsamlingsrør
Tilsætningsstof Blodpropaktiverer
Materiale PET
Sterilitet Steril
Lukketype Ikke-rillet trækhætte
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Diameter (metrisk) 13 mm
Lukningsfarve Rød med sort ring
Rørstørrelse 13 x 75 mm
Længde (metrisk) 75 mm