Få mere at vide
IBA Lifesciences Tyngdekraft flow Strep-Tactin™ 4Flow™ høj kapacitet kolonne
Shop alle IBA Lifesciences produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
5 mL
Beskrivelse
Spécification
Spécification
| Bindende Kapacitet | 20 mg/ml harpiks |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA pr. reaktion |
| Oversigt | 4% agarose, tværbundet |
| Partikelstørrelse | 50 til 150μ m |
| Form | Harpiksopslæmning |
| Mængde | 1 mL |
| Protein form | Tetramerisk protein |
| Mål | Proteiner mærket med Twin-Strep-tag™ ; Strep-™tag II; krydsreaktivitet: biotin |
| Type | Gravity Flow Column |
| Endelig produkttype | Affinitetskromatografiudstyr |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu