Få mere at vide
IBA Lifesciences Tyngdekraft flow Strep-Tactin™ 4Flow™ høj kapacitet kolonne
Shop alle IBA Lifesciences produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
5 mL
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Kapacitet | 20 mg/ml harpiks |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Oversigt | 4% agarose, tværbundet |
| Partikelstørrelse | 50 til 150μ m |
| Form | Harpiksopslæmning |
| Mængde | 5 mL |
| Protein form | Tetramerisk protein |
| Mål | Proteiner mærket med Twin-Strep-tag™ ; Strep-™tag II; krydsreaktivitet: biotin |
| Type | Kolonne |
| Endelig produkttype | Affinitetskromatografiudstyr |
| Vis mere |