Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikrobiologisk inkubator med tyngdekraftskonvektion, rustfrit stål
Ideel til mikrobiologisk inkubation og opvarmet opbevaring.
Brand:  Fisherbrand™ 50155068
17490.22 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24371" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15815911
  • 19205.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ideel til mikrobiologisk inkubation og opvarmet opbevaring
  • Maksimal temperatur 75°C
  • Digital styring med ét sætpunkt
  • Indvendig glaslåge for minimal forstyrrelse, mens du ser prøver
  • Stabelbar, ingen værktøj eller sæt påkrævet
  • Adgangsport standard
  • Indre af rustfrit stål
  • To års reservedele og arbejdsgaranti
  • CE-mærke
  • To perforerede hylder i rustfrit stål medfølger som standard
  • Ekstra hylder kan også fås
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
25 kg
Rustfrit stål
Rustfrit stål
Storbritannien og EU
Mikrobiologisk inkubator
±0,3 °C ved 37 °C
2 år, reservedele og arbejde
565 x 640 x 820 mm
230 V, 50/60 Hz
117 L
Tyngdekraft
2
Omgivende +7° til 75 °C
Digital
±0,8 °C ved 37 °C
414 x 464 x 608 mm
47 kg
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Videoer
  • Fisherbrand microbiological incubators
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Mikrobiologisk inkubator med tyngdekraftskonvektion, rustfrit stål > Kapacitet: 117L