Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikrobiologisk inkubator med tyngdekraftskonvektion, rustfrit stål
Artikelnummer. p-9510006 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
75 l
117 l
194 l
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15895901 75 l Hver
15815911 117 l Hver
15835911 194 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15895901
Ideel til mikrobiologisk inkubation og opvarmet opbevaring.
  • Ideel til mikrobiologisk inkubation og opvarmet opbevaring
  • Maksimal temperatur 75°C
  • Digital styring med ét sætpunkt
  • Indvendig glaslåge for minimal forstyrrelse, mens du ser prøver
  • Stabelbar, ingen værktøj eller sæt påkrævet
  • Adgangsport standard
  • Indre af rustfrit stål
  • To års reservedele og arbejdsgaranti
  • CE-mærke
  • To perforerede hylder i rustfrit stål medfølger som standard
  • Ekstra hylder kan også fås
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) hylde 25 kg
Kapacitet (metrisk) 75 l
Kammermateriale Rustfrit stål
Konvektion type Tyngdekraft
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 2
Stiktype Storbritannien og EU
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +7° til 75 °C
Type Mikrobiologisk inkubator
Vise Digital
Temperaturstabilitet ±0,3 °C ved 37 °C
Temperaturensartethed ±0,8 °C ved 37 °C
garanti 2 år, reservedele og arbejde
Mål (D x B x H) Indvendig 414 x 354 x 508 mm
Dimensioner (L x B x H) 565 x 530 x 720 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 41 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz