Få mere at vide
Grafitpulver, naturlig, briketteringskvalitet, -100 mesh, 99,9995% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11337068
Grafitpulver, naturlig, briketteringskvalitet, -100 mesh, 99,9995% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337068
113 g, 113g
Mængde:
28 g
113 g
227 g
454 g
Pakningsstørrelse:
113g
227g
28g
454g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11337068
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014735.TB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Grafitpulver bruges til fremstilling af digler, blyblyanter, elektroder, smøremidler, komfurpolering, bremsebelægninger, batterier, glasfremstilling, ledende belægninger og til støberibeklædninger. Det bruges til syntese af enkeltark grafen nanoflakes og grafitbaserede magnetoreologiske elastomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-42-5
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.01
MDL nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn kulstof
SMIL [C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphite powder
Navn note Natural
Farve Sort
Maskestørrelse −100 Mesh
Renhedsgrad noter UCP-1 grade, ultra 'F' purity
Lugt Odorless
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 113 g
FN nummer UN1325
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Procent renhed 99.9995%
Grad Brikettering
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerX11K009 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/11/2024 Artikelnummer014735.TA,014735.TB,014735.TC,014735.TD
PartinummerX11K008 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/11/2024 Artikelnummer014735.TA,014735.TB,014735.TC,014735.TD
PartinummerQ09K008 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/04/2024 Artikelnummer014735.TA,014735.TB,014735.TC,014735.TD
PartinummerM17K027 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/01/2024 Artikelnummer014735.TA,014735.TB,014735.TC,014735.TD
PartinummerM17K026 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/01/2024 Artikelnummer014735.TA,014735.TB,014735.TC,014735.TD
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Grafitpulver, naturlig, briketteringskvalitet, -100 mesh, 99,9995% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals >