Få mere at vide
Grafitpulver, syntetisk, ledende kvalitet, -325 mesh, 99,9995% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Grafitpulver bruges grundlæggende til støbepolering og støbning. Naturlig grafit bruges mest til ildfaste materialer, batterier, stålfremstilling, ekspanderet grafit, bremsebelægninger, støbebelægninger og smøremidler. Det bruges også i pigmenter, anoder arc-lamp carbon, coating katodestrålerør og moderator i nukleare pæle. Grafit (kulstof) fiber og kulstof nanorør bruges også i kulfiberforstærket plast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Smøremidler, pigmenter, anoder lysbue-kulstof, belægning af katodestrålerør, moderator i nukleare pæle
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Graphite powder |
| Navn note | Syntetisk |
| Farve | Sort |
| Maskestørrelse | −325 Mesh |
| Renhedsgrad noter | UCP-2 grad, ultra 'F' renhed |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Mængde | 113 g |
| FN nummer | UN1325 |
| Opløselighedsinformation | Uopløseligt i vand samt andre organiske opløsningsmidler. |
| Vis mere |