Få mere at vide
Grafitfolie, 1 mm (0,04 tommer) tyk, 97 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11386189
Grafitfolie, 1 mm (0,04 tommer) tyk, 97 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386189
30 x 100 cm, Hver
Mængde:
30 x 30 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11386189
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043083.CJ
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00144065
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphite foil
Navn note 1mm (0.04 in.) thick
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 30 x 100 cm
Procent renhed 97%
Fysisk form Foil
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerT09K031 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/09/2024 Artikelnummer043083.RF,043083.CJ,043083.RX
PartinummerQ16B032 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/11/2021 Artikelnummer043085.06,043083.RF,043085.14,043083.CJ,043083.RX
PartinummerD01Q32 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/11/2021 Artikelnummer043085.06,043083.RF,043085.14,043083.CJ,043083.RX
PartinummerU13A029 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/11/2021 Artikelnummer043085.06,043083.RF,043085.14,043083.CJ,043083.RX
PartinummerU14G071 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/11/2021 Artikelnummer043085.06,043083.RF,043085.14,043083.CJ,043083.RX
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Grafitfolie, 1 mm (0,04 tommer) tyk, 97 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals >