Få mere at vide
Grafitfolie, 1 mm (0,04 tommer) tyk, 97 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314738
Skift visning
Mængde:
30 x 30 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314738 30 x 30 cm Hver
11386189 30 x 100 cm Hver
11396189 30 x 500 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11314738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043083.RF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00144065
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphite foil
Navn note 1mm (0.04 in.) thick
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 30 x 30 cm
Procent renhed 97%
Fysisk form Foil