Få mere at vide
Granzyme B (NK/T-Cell Lymphoma Marker) Mouse, Clone: GZMB/2403, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
1480.00 DKK - 3566.34 DKK
Tekniske data
Antigen Granzyme B (NK/T-Cell Lymphoma Marker)
Klon GZMB/2403
Koncentration 200μg/mL
Applikationer Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15970148
Dokumentvisning
EnquireBio
3002-MSM3-P0
20 μg
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15980148
Dokumentvisning
EnquireBio
3002-MSM3-P1
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3843.00 DKK
3566.34 DKK / 100µg
Save 276.66 DKK
7% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Granzyme B (NK/T-Cell Lymphoma Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment of human GZMB protein (apprx. aa 73-187)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
29-32kDa
GZMB/2403
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
3002
IgG2b
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cytoplasmic
A431 cells. Tonsil, Spleen or Hodgkin's Lymphoma
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater