Få mere at vide
Karl Hecht™ Erlenmeyer Flaske, Standard Ground
Konisk fladbundet kolbe velegnet til at blande ved at hvirvle. Karl Hecht™ Erlenmeyer Flask, Standard Ground er konstrueret af holdbart Duran™ borosilikatglas.
Brand: Karl Hecht™ 41915048
429.04 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Duran™ borosilikatglas.
- Uddannet.
- Standard jord.
- Forstærket jordhals mærket med standard jordstørrelse.
- Uden prop.
Tekniske data
1000 mL | |
Erlenmeyer | |
Ja | |
NS 29/32 |
Borosilikatglas (3.3) | |
NS 29/32 | |
1000 mL |