Få mere at vide
Karl Hecht™ Erlenmeyer Flaske, Standard Ground
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
NS 14/23
NS 29/32
NS 45/40
Beskrivelse
- Duran™ borosilikatglas.
- Uddannet.
- Standard jord.
- Forstærket jordhals mærket med standard jordstørrelse.
- Uden prop.
Tekniske data
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
Form | Erlenmeyer |
Standard konusled | NS 14/23 |
Uddannet | Ja |
Lukkestørrelse | NS 14/23 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Karl Hecht™ Erlenmeyer Flaske, Standard Ground >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion