Få mere at vide
Fisherbrand™ Grade 7 Cellulose Fiber og Bomuld Linter Extraction Thimble
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) indvendig:
16 mm
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
37 mm
41 mm
43 mm
58 mm
70 mm
80 mm
Længde (metrisk):
40 mm
60 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
130 mm
150 mm
170 mm
200 mm
240 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- 100% høj ren bomuld linters fibre
- Neutral og fedtfri
- Høj mekanisk styrke
- Fremragende tilbageholdelseskapacitet
Applikationer:
- Udvinding af svovl
- Ekstraktion af indholdet af frie lipider i fødevarer
- Bestemmelse af støv og tjære i industriluft og gasser
- Lak, bindemiddelanalyse i malingsfarver
- Kontrol af emissionsrøg i industrielle skorstene
- Gravimetrisk analyse af støv i gasser
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) indvendig | 28 mm |
| Materiale | Cellulosefibre med høj renhed og bomuldslinters |
| Til brug med (applikation) | Udvinding af svovl i gasformige masser, bestemmelse af støv og tjære i industriluft og gasser |
| Grad | 7 |
| Til brug med (udstyr) | Velegnet til alle udsugningssystemer |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Produkttype | Ekstraktionsfingerbøl |