Få mere at vide
- Home
- Products
- Ekstraktionssystemer
- Ekstraktionsfingerbøl
- Fisherbrand™ Grade 7 Cellulose Fiber og Bomuld Linter Extraction Thimble
Fisherbrand™ Grade 7 Cellulose Fiber og Bomuld Linter Extraction Thimble
Artikelnummer. 11754053 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
16 mm
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
37 mm
41 mm
43 mm
58 mm
70 mm
80 mm
Længde (metrisk):
40 mm
60 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
130 mm
150 mm
170 mm
200 mm
240 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
29 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) indvendig | Længde (metrisk) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|
| 11754053 | 41 mm | 123 mm | Pakke med 25 |
| 11764526 | 16 mm | 100 mm | Pakke med 25 |
| 11734536 | 19 mm | 40 mm | Pakke med 25 |
| 11724043 | 19 mm | 90 mm | Pakke med 25 |
| 11774526 | 22 mm | 60 mm | Pakke med 25 |
| 11754043 | 25 mm | 100 mm | Pakke med 25 |
| 11734043 | 22 mm | 80 mm | Pakke med 25 |
| 11774043 | 26 mm | 60 mm | Pakke med 25 |
| 11744043 | 25 mm | 80 mm | Pakke med 25 |
| 11784526 | 27 mm | 80 mm | Pakke med 25 |
| 11794043 | 28 mm | 100 mm | Pakke med 25 |
| 11542103 | 28 mm | 120 mm | Pakke med 25 |
| 11784043 | 28 mm | 80 mm | Pakke med 25 |
| 11714053 | 30 mm | 100 mm | Pakke med 25 |
| 11724536 | 30 mm | 150 mm | Pakke med 25 |
| 11704053 | 30 mm | 80 mm | Pakke med 25 |
| 11734053 | 33 mm | 100 mm | Pakke med 25 |
| 11744536 | 33 mm | 118 mm | Pakke med 25 |
| 11724053 | 33 mm | 80 mm | Pakke med 25 |
| 11714536 | 33 mm | 94 mm | Pakke med 25 |
| 11794526 | 34 mm | 130 mm | Pakke med 25 |
| 11764536 | 35 mm | 150 mm | Pakke med 25 |
| 11744053 | 37 mm | 130 mm | Pakke med 25 |
| 11704536 | 41 mm | 150 mm | Pakke med 25 |
| 11754536 | 43 mm | 123 mm | Pakke med 25 |
| 11774536 | 58 mm | 170 mm | Pakke med 25 |
| 11784536 | 70 mm | 240 mm | Pakke med 25 |
| 11794536 | 80 mm | 200 mm | Pakke med 25 |
| 11704546 | 80 mm | 250 mm | Pakke med 25 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
Artikelnummer.
11754053
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
542.00 DKK
510.93 DKK / Pakke med 25
Spare 31.07 DKK
5% Slukket
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
510.92 DKK valid until 2026-08-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28036" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28036" for at få din tilbudspris.
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
- 100% høj ren bomuld linters fibre
- Neutral og fedtfri
- Høj mekanisk styrke
- Fremragende tilbageholdelseskapacitet
Applikationer:
- Udvinding af svovl
- Ekstraktion af indholdet af frie lipider i fødevarer
- Bestemmelse af støv og tjære i industriluft og gasser
- Lak, bindemiddelanalyse i malingsfarver
- Kontrol af emissionsrøg i industrielle skorstene
- Gravimetrisk analyse af støv i gasser
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) indvendig | 41 mm |
| Materiale | Cellulosefibre med høj renhed og bomuldslinters |
| Til brug med (applikation) | Udvinding af svovl i gasformige masser, bestemmelse af støv og tjære i industriluft og gasser |
| Grad | 7 |
| Til brug med (udstyr) | Velegnet til alle udsugningssystemer |
| Længde (metrisk) | 123 mm |
| Produkttype | Ekstraktionsfingerbøl |