Få mere at vide
Fisherbrand™ Grade 7 Cellulose Fiber og Bomuld Linter Extraction Thimble
Artikelnummer. 11734043 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
16 mm
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
37 mm
41 mm
43 mm
58 mm
70 mm
80 mm
Længde (metrisk):
40 mm
60 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
130 mm
150 mm
170 mm
200 mm
240 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig Længde (metrisk) unitSize
11734043 22 mm 80 mm Pakke med 25
11764526 16 mm 100 mm Pakke med 25
11734536 19 mm 40 mm Pakke med 25
11724043 19 mm 90 mm Pakke med 25
11774526 22 mm 60 mm Pakke med 25
11754043 25 mm 100 mm Pakke med 25
11774043 26 mm 60 mm Pakke med 25
11744043 25 mm 80 mm Pakke med 25
11784526 27 mm 80 mm Pakke med 25
11794043 28 mm 100 mm Pakke med 25
11542103 28 mm 120 mm Pakke med 25
11784043 28 mm 80 mm Pakke med 25
11714053 30 mm 100 mm Pakke med 25
11724536 30 mm 150 mm Pakke med 25
11704053 30 mm 80 mm Pakke med 25
11734053 33 mm 100 mm Pakke med 25
11744536 33 mm 118 mm Pakke med 25
11724053 33 mm 80 mm Pakke med 25
11714536 33 mm 94 mm Pakke med 25
11794526 34 mm 130 mm Pakke med 25
11764536 35 mm 150 mm Pakke med 25
11744053 37 mm 130 mm Pakke med 25
11754053 41 mm 123 mm Pakke med 25
11704536 41 mm 150 mm Pakke med 25
11754536 43 mm 123 mm Pakke med 25
11774536 58 mm 170 mm Pakke med 25
11784536 70 mm 240 mm Pakke med 25
11794536 80 mm 200 mm Pakke med 25
11704546 80 mm 250 mm Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Artikelnummer. 11734043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00 DKK
    325.60 DKK / Pakke med 25
    Spare 18.40 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til alle udsugningssystemer.
  • 100% høj ren bomuld linters fibre
  • Neutral og fedtfri
  • Høj mekanisk styrke
  • Fremragende tilbageholdelseskapacitet
Applikationer:
  • Udvinding af svovl
  • Ekstraktion af indholdet af frie lipider i fødevarer
  • Bestemmelse af støv og tjære i industriluft og gasser
  • Lak, bindemiddelanalyse i malingsfarver
  • Kontrol af emissionsrøg i industrielle skorstene
  • Gravimetrisk analyse af støv i gasser
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 22 mm
Materiale Cellulosefibre med høj renhed og bomuldslinters
Til brug med (applikation) Udvinding af svovl i gasformige masser, bestemmelse af støv og tjære i industriluft og gasser
Grad 7
Til brug med (udstyr) Velegnet til alle udsugningssystemer
Længde (metrisk) 80 mm
Produkttype Ekstraktionsfingerbøl