Få mere at vide
Fisherbrand™ Grade 7 Cellulose Fiber og Bomuld Linter Extraction Thimble
Artikelnummer. 11714053 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) indvendig:
16 mm
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
37 mm
41 mm
43 mm
58 mm
70 mm
80 mm
Længde (metrisk):
40 mm
60 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
130 mm
150 mm
170 mm
200 mm
240 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 11714053
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til alle udsugningssystemer.
  • 100% høj ren bomuld linters fibre
  • Neutral og fedtfri
  • Høj mekanisk styrke
  • Fremragende tilbageholdelseskapacitet
Applikationer:
  • Udvinding af svovl
  • Ekstraktion af indholdet af frie lipider i fødevarer
  • Bestemmelse af støv og tjære i industriluft og gasser
  • Lak, bindemiddelanalyse i malingsfarver
  • Kontrol af emissionsrøg i industrielle skorstene
  • Gravimetrisk analyse af støv i gasser
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 30 mm
Materiale Cellulosefibre med høj renhed og bomuldslinters
Til brug med (applikation) Udvinding af svovl i gasformige masser, bestemmelse af støv og tjære i industriluft og gasser
Grad 7
Til brug med (udstyr) Velegnet til alle udsugningssystemer
Længde (metrisk) 100 mm
Produkttype Ekstraktionsfingerbøl