Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Karakter 393 Kvantitative papirer, diske
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 393 Quantitative Papers, Discs er velegnede til kvantitative og gravimetriske analyser samt til tryk- eller vakuumfiltrering.
95.50 DKK - 275.31 DKK
Tekniske data
Basisvægt 100 g/m 2
Format disk
Materiale 100 % bomuld linters (< 98% alfa-cellulose; askefri)
Partikelretention 1μ m
Filtreringshastighed 300 sek.
Se flere specifikationer
Produkter 3
Artikelnummer Brand Diameter (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Diameter (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
15942880
Dokumentvisning
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-127-025
25 mm
119.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Læg i indkøbskurv
15952880
Dokumentvisning
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-127-047
47 mm
95.50 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
15962880
Dokumentvisning
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-127-100
100 mm
275.31 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fremstillet af 100% bomuldslinters med et alfa-cellulose indhold på< 98 %
  • Syrevasket for at gøre papirerne askefri og opnå høj renhed (askeindhold≤ 0,01 % i henhold til DIN 540370)
  • Vådforstærket
  • Farvekodet boks for let valg
  • Meget fin pore, meget tæt, meget langsom filtrering
Tekniske data
Tekniske data
100 g/m 2
100 % bomuld linters (< 98% alfa-cellulose; askefri)
300 sek.
100/Pk.
disk
1μ m
393
0.17 mm
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius Stedim Biotech™ Karakter 393 Kvantitative papirer, diske