Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Karakter 393 Kvantitative papirer, diske
Artikelnummer. 15942880 Shop alle Sartorius produkter
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15942880
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT3127025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sartorius Stedim Biotech™ Grade 393 Quantitative Papers, Discs er velegnede til kvantitative og gravimetriske analyser samt til tryk- eller vakuumfiltrering.
  • Fremstillet af 100% bomuldslinters med et alfa-cellulose indhold på< 98 %
  • Syrevasket for at gøre papirerne askefri og opnå høj renhed (askeindhold≤ 0,01 % i henhold til DIN 540370)
  • Vådforstærket
  • Farvekodet boks for let valg
  • Meget fin pore, meget tæt, meget langsom filtrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Basisvægt 100 g/m 2
Format disk
Materiale 100 % bomuld linters (< 98% alfa-cellulose; askefri)
Partikelretention 1μ m
Filtreringshastighed 300 sek.
Grad 393
Mængde 100/Pk.
Tykkelse (metrisk) 0.17 mm
Diameter (metrisk) 25 mm