Få mere at vide
Gibco™ Grace's Insect Medium, suppleret
Artikelnummer. 11590396 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
10 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11590396 500 ml 500ml
11500406 10 x 500 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11590396 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11605045
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Grace's Insect Medium, suppleret
Grace's Insect Medium, Supplemented, blev oprindeligt designet til vækst af celler fra den australske kejser Gum Moth, Antherea eucalypti . Grace's Supplemented Insect Medium er nu meget brugt til vækst af Spodeptera frugiperda- celler, Sf9 og Sf21.
Sf9- og Sf21-celler anvendes rutinemæssigt til at udtrykke rekombinant protein under anvendelse af Baculovirus Expression Vector System (BEVS). Vi tilbyder en række af Gibco™ mediemuligheder til en række insektcellekulturapplikationer .
Formulering
Dette Grace's Insect Medium indeholder lactalbuminhydrolysat, yeastolat, L-glutamin og natriumbicarbonat. Den komplette formulering er tilgængelig. Grace's Supplemented Insect Medium indeholder lactalbuminhydrolysat og yeastolat, der ikke almindeligvis findes i den ikke-supplementerede version.
Dual site cGMP fremstilling og kvalitetssystem
Gibco™ Grace's Supplemented Insect Medium er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ Grace's Supplemented Insect Medium fremstillet i vores Grand Island-anlæg (11605-094). Denne facilitet er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 og 9001 standarder.
Grace's Supplemented Insect Medium indeholder lactalbuminhydrolysat og yeastolat, og er almindeligvis suppleret med 10% Fetal Bovine Serum (FBS) før brug. Grace's Supplemented Insect Medium kræver omgivende CO 2 for at opretholde den fysiologiske pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Insektcelle
Form Væske
Produkttype Grace's Insekt Medium
Til brug med (applikation) Insektcellekultur
Mængde 500 ml
Regulatorisk status RUO
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C
Oversigt Grace's Insect Medium, 500mL, Suppleret, Insektceller, Sf21, Sf9 Cellelinje, L-Glutamin, Calcium, Magnesium Uorganisk salttype, Insekt Hæmolymfefri, Lactalbumin Hydrolysat, Yeastolattilskud, 2 til 8 °C Opbevaringstemperatur