Beskrivelse
Grace's Insect Medium, Supplemented, blev oprindeligt designet til vækst af celler fra den australske kejser Gum Moth, Antherea eucalypti . Grace's Supplemented Insect Medium er nu meget brugt til vækst af Spodeptera frugiperda- celler, Sf9 og Sf21.
Sf9- og Sf21-celler anvendes rutinemæssigt til at udtrykke rekombinant protein under anvendelse af Baculovirus Expression Vector System (BEVS). Vi tilbyder en række af Gibco™ mediemuligheder til en række insektcellekulturapplikationer .
Formulering
Dette Grace's Insect Medium indeholder lactalbuminhydrolysat, yeastolat, L-glutamin og natriumbicarbonat. Den komplette formulering er tilgængelig. Grace's Supplemented Insect Medium indeholder lactalbuminhydrolysat og yeastolat, der ikke almindeligvis findes i den ikke-supplementerede version.
Dual site cGMP fremstilling og kvalitetssystem
Gibco™ Grace's Supplemented Insect Medium er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ Grace's Supplemented Insect Medium fremstillet i vores Grand Island-anlæg (11605-102). Denne facilitet er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 og 9001 standarder.
Grace's Supplemented Insect Medium indeholder lactalbuminhydrolysat og yeastolat, og er almindeligvis suppleret med 10% Fetal Bovine Serum (FBS) før brug. Grace's Supplemented Insect Medium kræver omgivende CO 2 for at opretholde den fysiologiske pH.
Sf9- og Sf21-celler anvendes rutinemæssigt til at udtrykke rekombinant protein under anvendelse af Baculovirus Expression Vector System (BEVS). Vi tilbyder en række af Gibco™ mediemuligheder til en række insektcellekulturapplikationer .
Formulering
Dette Grace's Insect Medium indeholder lactalbuminhydrolysat, yeastolat, L-glutamin og natriumbicarbonat. Den komplette formulering er tilgængelig. Grace's Supplemented Insect Medium indeholder lactalbuminhydrolysat og yeastolat, der ikke almindeligvis findes i den ikke-supplementerede version.
Dual site cGMP fremstilling og kvalitetssystem
Gibco™ Grace's Supplemented Insect Medium er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ Grace's Supplemented Insect Medium fremstillet i vores Grand Island-anlæg (11605-102). Denne facilitet er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 og 9001 standarder.
Grace's Supplemented Insect Medium indeholder lactalbuminhydrolysat og yeastolat, og er almindeligvis suppleret med 10% Fetal Bovine Serum (FBS) før brug. Grace's Supplemented Insect Medium kræver omgivende CO 2 for at opretholde den fysiologiske pH.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Insektcelle |
| Form | Væske |
| Produkttype | Grace's Insekt Medium |
| Til brug med (applikation) | Insektcellekultur |
| Mængde | 10 x 500 ml |
| Regulatorisk status | RUO |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
| Oversigt | Grace's Insect Medium, 10 x 500mL, Suppleret, Insektceller, Sf21, Sf9 Cellelinje, L-Glutamin, Calcium, Magnesium Uorganisk salttype, Insekt Hæmolymfefri, Lactalbumin Hydrolysat, Yeastolattilskud, 2 til 8 °C Opbevaringstemperatur |