Få mere at vide
GRA Ex-25, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490346
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490346 2 mg
16488078 10 mg
16487846 100 mg
16473997 50 mg
16430548 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16490346 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50675
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress GRA Ex-25 is an inhibitor of glucagon receptor, with IC50 of 56 and 55 nM for rat and human glucagon receptors, respectively.
GRA Ex-25 is an inhibitor of glucagon receptor, with IC50 of 56 and 55 nM for rat and human glucagon receptors, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GRA Ex-25
CAS 307983-31-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H36F3N3O5
Mængde 2 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (56.78 mM)
SMIL O=C(O)CCNC(C1=CC=C(CN([C@H]2CC[C@H](C(C)(C)C)CC2)C(NC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)=O)C=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 563.61
Formel vægt 563.61
Procent renhed 98.09%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism