Få mere at vide
GPR40 agonist 4, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483788
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483788 10 mg
16482856 25 mg
16480167 50 mg
16444846 100 mg
16426517 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16483788 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103083
MedChemExpress GPR40 agonist 4 is a potent free fatty acid receptor 1 (FFA1/ GPR40) agonist with a pEC50 of 7.54.
GPR40 agonist 4 is a potent free fatty acid receptor 1 (FFA1/ GPR40) agonist with a pEC50 of 7.54.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GPR40 agonist 4
CAS 2102196-57-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H17ClO5S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 160 mg/mL (383.81 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL ClC1=CC=CC=C1C2=CC(COC3=CC=C(S(CC(O)=O)(=O)=O)C=C3)=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 416.87
Formel vægt 416.87
Procent renhed 98.69%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism