Få mere at vide
GPR40 Activator 2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477987
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16477987 5 mg -
16415278 10 mg 10mg
16401487 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16477987 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12647
MedChemExpress GPR40 Activator 2 is a potent GPR40 activator from patents WO 2012147516 A1, WO 2012046869A1 and WO 2011078371 A1.
GPR40 Activator 2 is a potent GPR40 activator from patents WO 2012147516 A1, WO 2012046869A1 and WO 2011078371 A1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GPR40 Activator 2
CAS 1312787-30-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H29NO6S2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (231.63 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C=C1C2=CC=C(OCC3=CC(C4=C(C)C=C(OCCCS(=O)(C)=O)C=C4C)=CC=C3)C=C2)NS1=O
Molekylvægt (g/mol) 539.66
Formel vægt 539.66
Procent renhed 99.41%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism