Få mere at vide
GPR120 Agonist 3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499916
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16499916 50 mg
16484626 100 mg
16472746 25 mg
16466117 5 mg
16403398 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16499916 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101492
MedChemExpress GPR120 Agonist 3 is a selective Gpr120 agonist with a logEC50 of −7.62.
GPR120 Agonist 3 is a selective Gpr120 agonist with a logEC50 of −7.62.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GPR120 Agonist 3
CAS 1599477-75-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H23ClF3NO3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (123.20 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL O=C(O)CC(CC1)CCC21CCN(C3=CC(OC(F)(F)F)=CC=C3Cl)CC2
Molekylvægt (g/mol) 405.84
Formel vægt 405.84
Procent renhed 99.08%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism