Få mere at vide
GPR120 Agonist 2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490737
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490737 50 mg
16477147 5 mg
16455316 100 mg
16444428 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490737 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111353
MedChemExpress GPR120 Agonist 2 is a GPR120 agonist extracted from patent US 20110313003 A1, example 209.
GPR120 Agonist 2 is a GPR120 agonist extracted from patent US 20110313003 A1, example 209.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GPR120 Agonist 2
CAS 1234844-11-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H25ClO4
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (128.57 mM)
SMIL O=C(O)CCC1=CC=C(OCC2=C(OC(C)(C)C3)C3=CC(Cl)=C2)C(C)=C1C
Molekylvægt (g/mol) 388.88
Formel vægt 388.88
Procent renhed 99.07%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism