Få mere at vide
Gossypol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476176
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16476176 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16476176 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13407
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Gossypol binds to Bcl-xL protein and Bcl-2 protein with Kis of 0.5-0.6 μM and 0.2-0.3 mM, respectively.
Gossypol binds to Bcl-xL protein and Bcl-2 protein with Kis of 0.5-0.6 μM and 0.2-0.3 mM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gossypol
CAS 303-45-7
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H30O8
Mængde 100 mg
Synonym BL 193
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (64.28 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=CC1=C(O)C(O)=C(C(C)C)C2=CC(C)=C(C3=C(C)C=C4C(C(C)C)=C(O)C(O)=C(C=O)C4=C3O)C(O)=C12
Molekylvægt (g/mol) 518.55
Formel vægt 518.55
Procent renhed 98.6%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death