Få mere at vide
Corning™ Lige sterile polypropylenbeholdere med polyethylenhætter
Kvalitetsprøvetagningsværktøjer til sikker prøvehentning og forsendelse
929.31 DKK
Tekniske data
Farve Clear
Materiale Polypropylene
Sterilitet Sterile
Lukningsfarve Red
Lukningsmateriale Polyethylene
Se flere specifikationer
Produkter 1
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
15438814
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Corning™
TP35C-002
60 mL
929.31 DKK
Pakke med 700
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Sprøjtestøbt polypropylen
  • Lækagesikker polyethylen skruelåg
  • Assured Sterile 10 -3
Tekniske data
Tekniske data
Clear
Sterile
Polyethylene
Polypropylene
Red
Leakproof Screw Cap
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ Lige sterile polypropylenbeholdere med polyethylenhætter