Få mere at vide
Corning™ Lige sterile polypropylenbeholdere med polyethylenhætter
Beskrivelse
- Sprøjtestøbt polypropylen
- Lækagesikker polyethylen skruelåg
- Assured Sterile 10 -3
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Steril |
| Lukningsfarve | Rød |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Uddannet | No |
| Mund | Wide |
| Højde (metrisk) | 70 mm |
| Kemisk etiket | Unlabeled |
| Vis mere |