Få mere at vide
Gosselin™ Polypropylen spande med håndtag
Fremragende mulighed for generel opbevaring i laboratoriet. Gosselin™ Polypropylenspande med håndtag er fremstillet af hvidfarvet polypropylenplast.
Brand: Gosselin™ JT16-01
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Ikke-steril
- Praktisk bærehåndtag
- Lukning med manipulationssikker forsegling
Tekniske data
Spand | |
Autoklaverbar | |
Hvid | |
311 mm | |
275 mm | |
10 Pk. |
Polypropylen | |
EF N °1935/2004 | |
275 mm | |
325 mm | |
Trykhætte, håndtag og låg |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gosselin™ Polypropylen spande med håndtag > Capacity: 16000mL
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion