Få mere at vide
Gosselin™ Polypropylen spande med håndtag
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 45
Pakke med 75
Pakke med 80
Kapacitet (metrisk):
3000 ml
5700 ml
Beskrivelse
- Ikke-steril
- Praktisk bærehåndtag
- Lukning med manipulationssikker forsegling
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spand |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | EF N °1935/2004 |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) bund | 226 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 251 mm |
| Diameter (metrisk) Øverst | 271 mm |
| Højde (metrisk) | 264 mm |
| Inkluderer | Trykhætte, håndtag og låg |
| Vis mere |