Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE gradueret 1L flasker
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Firkantede HDPE Graduated 1L flasker leveres med enten en enkelt eller dobbelt lukning, eller skruelåg med vat.
Brand: Gosselin™ LC1000-20
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Break resistant
- Molded graduations
- Large mouth, wide neck
- Translucent HDPE plastic
- Available either sterile or aseptic
Tekniske data
1 L | |
Square | |
58 mm | |
HDPE | |
90/Carton | |
Yes | |
Blue | |
Yes | |
Wide | |
185 mm | |
Single |
Natural | |
95 x 76 x 185mm | |
Single blue LDPE screw cap | |
95mm | |
Blue | |
76mm | |
EC N°1935/2004 | |
Yes | |
Square | |
LDPE |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gosselin™ Firkantede HDPE gradueret 1L flasker > Included blue LDPE screw cap with single closure
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion