Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE gradueret 1L flasker
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Firkantede HDPE Graduated 1L flasker leveres med enten en enkelt eller dobbelt lukning, eller skruelåg med vat.
Brand: Gosselin™ LC1000-08
1101.83 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Brudsikker
- Støbte gradueringer
- Stor mund, bred hals
- Gennemsigtig HDPE plast
- Fås enten steril eller aseptisk
Tekniske data
1 L | |
Firkant | |
58 mm | |
HDPE | |
90/karton | |
76mm | |
EF N °1935/2004 | |
Ja | |
Firkant | |
LDPE |
Neutral | |
95 x 76 x 185mm | |
Påsat enkelt blå LDPE skruelåg | |
95mm | |
Ikke steril | |
Blå | |
Ja | |
Brede | |
185 mm | |
Ental |