Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE gradueret 1L flasker
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Firkantede HDPE Graduated 1L flasker leveres med enten en enkelt eller dobbelt lukning, eller skruelåg med vat.
Brand: Gosselin™ LC1000-07
833.92 DKK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Brudsikker
- Støbte gradueringer
- Stor mund, bred hals
- Gennemsigtig HDPE plast
- Fås enten steril eller aseptisk
Tekniske data
1 L | |
Firkant | |
58 mm | |
HDPE | |
90/karton | |
Ikke steril | |
Rød | |
Ja | |
Ja | |
Firkant | |
Tresylene | |
Wad |
Neutral | |
95 x 76 x 185mm | |
Enkelt rødt HDPE skruelåg med vat | |
95mm | |
Rød | |
76mm | |
EF N °1935/2004 | |
Engangsbrug | |
Brede | |
185 mm | |
HDPE |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
Days
72Hours
9Minutes
11Seconds
53New Offer Save Up to 87%