Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE gradueret 1L flasker
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Firkantede HDPE Graduated 1L flasker leveres med enten en enkelt eller dobbelt lukning, eller skruelåg med vat.
Brand:  Gosselin™ LC1000-04
894.47 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24157" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11738653
  • 1055.46 DKK / Pakke med 90
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Brudsikker
  • Støbte gradueringer
  • Stor mund, bred hals
  • Gennemsigtig HDPE plast
  • Fås enten steril eller aseptisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
1 L
Firkant
58 mm
HDPE
90/karton
Ikke steril
Rød
Ja
Ja
Firkant
Polyethylen
Ental
Neutral
95 x 76 x 185mm
Enkelt rødt LDPE skruelåg
95mm
Rød
76mm
EF N °1935/2004
Engangsbrug
Brede
185 mm
LDPE
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gosselin™ Firkantede HDPE gradueret 1L flasker > Rød LDPE skruelåg med enkelt lukning