Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE gradueret 1L flasker
Codice prodotto. 11718653
Cambia vista
Click to view available options
Lukketype:
Dobbelt
Ental
Wad
Lukningsmateriale:
HDPE
LDPE
Certificeringer/compliance:
EF N °1935/2004
EF N °1935/2004, ISO 11137
Lukningsfarve:
Blå
Blå
Hvid
Rød
Dimensione della confezione:
Pakke med 90
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lukketype Lukningsmateriale Certificeringer/compliance Lukningsfarve Dimensione della confezione
11718653 Dobbelt HDPE EF N °1935/2004, ISO 11137 Rød Pakke med 90
11728643 Dobbelt HDPE EF N °1935/2004 Rød Pakke med 90
11709592 Dobbelt HDPE EF N °1935/2004 Blå Pakke med 90
11728653 Dobbelt HDPE EF N °1935/2004 Hvid Pakke med 90
11751756 Ental LDPE EF N °1935/2004, ISO 11137 Rød Pakke med 90
11738653 Ental LDPE EF N °1935/2004 Rød Pakke med 90
11758653 Ental LDPE EF N °1935/2004 Blå Pakke med 90
11875953 Ental LDPE EF N °1935/2004 Blå Pakke med 90
12892869 Ental LDPE EF N °1935/2004 Hvid Pakke med 90
11748653 Wad HDPE EF N °1935/2004 Rød Pakke med 90
11768653 Wad HDPE EF N °1935/2004, ISO 11137 Rød Pakke med 90
11749535 Wad HDPE EF N °1935/2004 Hvid Pakke med 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 11718653 Supplier Gosselin™ Supplier No. LC100002
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
View all promotions
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Add to basket
Add to basket
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Firkantede HDPE Graduated 1L flasker leveres med enten en enkelt eller dobbelt lukning, eller skruelåg med vat.
  • Brudsikker
  • Støbte gradueringer
  • Stor mund, bred hals
  • Gennemsigtig HDPE plast
  • Fås enten steril eller aseptisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kapacitet (metrisk) 1 L
Farve Neutral
Oversigt Firkant
Dimensioner (L x B x H) 95 x 76 x 185mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 58 mm
Inkluderer Rød HDPE dobbeltlukkende skruelåg
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 95mm
nr. pr. pakke 90/karton
Skrue farve Rød
Sterilitet Steril
Bredde (metrisk) 76mm
Lukningsfarve Rød
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 185 mm
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale HDPE
Lukketype Dobbelt
Form Firkant
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004, ISO 11137
Engangs Engangsbrug
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.